3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
D3295-1G D3295-5G
TCIAD3295-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD3295-1G TCIAD3295-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylméthanol
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00051507
Numéro CAS: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité