Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Dodecylacrylamide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3316-25G D3316-5G
TCIAD3316-25GEA 167 EUR InStock
TCIAD3316-25G TCIAD3316-5G
N-Dodecylacrylamide ≥97.0% (par GC)
N-Dodecylacrylamide


Formule: C₁₅H₂₉NO
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD08276361
Numéro CAS: 1506-53-2
EINECS: 216-136-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité