7-(Diethylamino)coumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(Diethylamino)-2H-chromen-2-one
D3354-200MG D3354-1G
TCIAD3354-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD3354-200MG TCIAD3354-1G
7-(Diethylamino)coumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Diethylamino)coumarin
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00232946
Numéro CAS: 20571-42-0
EINECS: 243-888-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité