(3,5-Diméthyladamantan-1-yl)méthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyladamantane
D3367-1G D3367-5G
TCIAD3367-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD3367-1G TCIAD3367-5G
(3,5-Diméthyladamantan-1-yl)méthanol ≥98.0% (par GC)
(3,5-Diméthyladamantan-1-yl)méthanol
Formule: C₁₃H₂₂O
MW: 194,32 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00188062
Numéro CAS: 26919-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité