Dicyclopentanyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid Tetrahydrodicyclopentadienyl Ester, Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl methacrylate, Methacrylic Acid Dicyclopentanyl Ester, Tetrahydrodicyclopentadienyl Methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D3381-25G D3381-500G D3381-100G
TCIAD3381-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3381-25G TCIAD3381-500G TCIAD3381-100G
Dicyclopentanyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Dicyclopentanyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Point d'éclair: 145°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28963492
Numéro CAS: 34759-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité