2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3387-1G D3387-5G
TCIAD3387-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD3387-1G TCIAD3387-5G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formule: C₂₀H₂₇P
Numéro MDL: MFCD01862440
Numéro CAS: 224311-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abb2c5b1bf586c13c3c66c04804542874e7e8b6&vid=2abb2c5b1bf586c13c3c66c04804542874e7e8b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité