6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3416-25G D3416-5G
TCIAD3416-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD3416-25G TCIAD3416-5G
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one ≥98.0% (par GC)
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
Formule: C₁₄H₁₀OS
MW: 226,29 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD02093738
Numéro CAS: 1531-77-7
EINECS: 216-241-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité