2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-(Isopropylidenedioxy)benzene, 2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
D3421-25G D3421-5G
TCIAD3421-25GEA 266 EUR InStock
TCIAD3421-25G TCIAD3421-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: 3°C
Numéro MDL: MFCD08061594
Numéro CAS: 14005-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité