4,4'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Dihydroxyazobenzene, 4,4'-Azodiphenol
D3431-1G D3431-5G
TCIAD3431-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD3431-1G TCIAD3431-5G
4,4'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Dihydroxyazobenzene
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045778
Numéro CAS: 2050-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité