Dimethyl benzylmalonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3432-25G D3432-5G
TCIAD3432-25GEA 183 EUR InStock
TCIAD3432-25G TCIAD3432-5G
Dimethyl benzylmalonate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl benzylmalonate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD01445471
Numéro CAS: 49769-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité