(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3444-1G D3444-100MG
TCIAD3444-1GEA 417 EUR InStock
TCIAD3444-1G TCIAD3444-100MG
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038520
Numéro CAS: 181139-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -20.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité