(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3445-1G D3445-100MG
TCIAD3445-1GEA 537 EUR InStock
TCIAD3445-1G TCIAD3445-100MG
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06654768
Numéro CAS: 138517-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 156.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité