6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, Cilostazol Related Compound A, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
D3448-25G D3448-5G
TCIAD3448-25GEA 286 EUR InStock
TCIAD3448-25G TCIAD3448-5G
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179410
Numéro CAS: 54197-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 242.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité