3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3452-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3452-5G TCIAD3452-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₇H₂₆O₃
MW: 278,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017519
Numéro CAS: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité