2,5-Hexanediyle diacétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Hexanediol Diacetate
D3496-25G D3496-5G
TCIAD3496-25GEA 332 EUR InStock
TCIAD3496-25G TCIAD3496-5G
2,5-Hexanediyle diacétate ≥98.0% (par GC)
2,5-Hexanediyle diacétate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro CAS: 10299-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité