4,4-Diméthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutylamine
D3535-25G D3535-5G
TCIAD3535-25GEA 193 EUR InStock
TCIAD3535-25G TCIAD3535-5G
4,4-Diméthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine ≥98.0% (par GC)
4,4-Diméthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Numéro MDL: MFCD06411126
Numéro CAS: 19718-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité