Dimethyl octadecanedioate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Octadecanedioic Acid Dimethyl Ester
D3540-25G D3540-5G
TCIAD3540-25GEA 482 EUR InStock
TCIAD3540-25G TCIAD3540-5G
Dimethyl octadecanedioate ≥96.0% (par GC)
Dimethyl octadecanedioate
Formule: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342,52 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00673461
Numéro CAS: 1472-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité