ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de la laitance de saumon)
Fournisseur: TCI
D3545-25G D3545-5G
TCIAD3545-25GEA 150 EUR InStock
TCIAD3545-25G TCIAD3545-5G
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de la laitance de saumon)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
Numéro MDL: MFCD00130921
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Total Nitrogen 13.0 to 15.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.30 (E260/E280, in pH7.0 Phosphate buffer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité