4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.02,6]déc-8-én-3-one ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1(3H)-one
D3552-1G D3552-5G
TCIAD3552-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD3552-1G TCIAD3552-5G
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.02,6]déc-8-én-3-one ≥97.0% (par HPLC)
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.02,6]déc-8-én-3-one
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro CAS: 72150-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité