Dimethyl hexadecanedioate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3554-25G D3554-5G
TCIAD3554-25GEA 767 EUR InStock
TCIAD3554-25G TCIAD3554-5G
Dimethyl hexadecanedioate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl hexadecanedioate
Formule: C₁₈H₃₄O₄
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00039806
Numéro CAS: 19102-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité