Dimethyl-D-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Glu(OMe)-OMe.HCl, H-D-Glu(OMe)-OMe·HCl, D-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride
D3560-25G D3560-5G
TCIAD3560-25GEA 126 EUR InStock
TCIAD3560-25G TCIAD3560-5G
Dimethyl-D-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dimethyl-D-glutamate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 211,64 g/mol
Point de fusion: 91°C
Numéro MDL: MFCD00235872
Numéro CAS: 27025-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité