Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
D3562-1G D3562-5G
TCIAD3562-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD3562-1G TCIAD3562-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formule: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152444
Numéro CAS: 5985-24-0
EINECS: 227-803-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité