10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Iminodibenzyl-5-carbonyl Chloride
D3565-25G D3565-5G
TCIAD3565-25GEA 191 EUR InStock
TCIAD3565-25G TCIAD3565-5G
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl chloride
Formule: C₁₅H₁₂ClNO
MW: 257,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012314
Numéro CAS: 33948-19-5
EINECS: 251-756-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité