5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DMT-T, 1-((2R,4S,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
D3566-25G D3566-5G
TCIAD3566-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD3566-25G TCIAD3566-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formule: C₃₁H₃₂N₂O₇
MW: 544,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010113
Numéro CAS: 40615-39-2
EINECS: 255-003-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +9.0 deg (C=1, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité