N,N'-Di-p-tolylbenzidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N4,N4'-Di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N,N'-Bis(4-methylphenyl)benzidine
D3567-1G D3567-5G
TCIAD3567-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD3567-1G TCIAD3567-5G
N,N'-Di-p-tolylbenzidine ≥98.0% (par GC)
N,N'-Di-p-tolylbenzidine
Formule: C₂₆H₂₄N₂
MW: 364,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833311
Numéro CAS: 10311-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité