1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stavudine, 2',3'-Anhydrothymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-2-pentenofuranosyl)thymine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, d4T, Sanilvudine
D3580-1G D3580-5G
TCIAD3580-1GEA 149 EUR InStock
TCIAD3580-1G TCIAD3580-5G
1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Point de fusion: 166°C
Numéro MDL: MFCD00132921
Numéro CAS: 3056-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=0.69, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité