Dimethyl tetrafluorosuccinate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perfluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Tetrafluorobutanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrafluorobutanedioate, Tetrafluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Perfluorosuccinate
D3588-1G D3588-5G
TCIAD3588-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD3588-1G TCIAD3588-5G
Dimethyl tetrafluorosuccinate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formule: C₆H₆F₄O₄
MW: 218,10 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00043947
Numéro CAS: 356-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité