Dimethyl octafluoroadipate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3590-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3590-1G TCIAD3590-5G
Dimethyl octafluoroadipate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl octafluoroadipate
Formule: C₈H₆F₈O₄
MW: 318,12 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00042267
Numéro CAS: 3107-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité