Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
D3592-1G D3592-200MG
TCIAD3592-1GEA 332 EUR InStock
TCIAD3592-1G TCIAD3592-200MG
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012413
Numéro CAS: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 24.9 to 26.4 %
Chloride 18.0 to 20.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité