7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Hydroxyquinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
D3599-25G D3599-5G
TCIAD3599-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD3599-25G TCIAD3599-5G
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD06410891
Numéro CAS: 22246-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afaeca90eca2ec249ee33de0d6588a631eb10d57&vid=afaeca90eca2ec249ee33de0d6588a631eb10d57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 239.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité