3,3'-Dibromo-4,4'-diméthoxybiphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3603-1G D3603-5G
TCIAD3603-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3603-1G TCIAD3603-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-diméthoxybiphényle ≥95.0% (par GC)
3,3'-Dibromo-4,4'-diméthoxybiphényle
Formule: C₁₄H₁₂Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD10000957
Numéro CAS: 108989-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité