(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Memantine Hydrochloride, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane Hydrochloride
D3608-25G D3608-5G
TCIAD3608-25GEA 222 EUR InStock
TCIAD3608-25G TCIAD3608-5G
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
(1r,3R,5S,7r)-3,5-Diméthyl-1-adamantanamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₂₁N
MW: 215,77 g/mol
Point de fusion: 292°C
Numéro MDL: MFCD00214336
Numéro CAS: 41100-52-1
EINECS: 255-219-6
Merck Index: 14,05806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité