Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
D3609-25G D3609-5G
TCIAD3609-25GEA 105 EUR InStock
TCIAD3609-25G TCIAD3609-5G
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00154352
Numéro CAS: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité