2'-Désoxy-5-méthylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one, 5-mdC, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methylcytosine
D3610-100MG D3610-5G D3610-500MG
TCIAD3610-100MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAD3610-100MG TCIAD3610-5G TCIAD3610-500MG
2'-Désoxy-5-méthylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Désoxy-5-méthylcytidine
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₄
MW: 241,25 g/mol
Point de fusion: 193°C
Numéro MDL: MFCD00006549
Numéro CAS: 838-07-3
EINECS: 212-655-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (C=1.4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité