1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D3622-1G D3622-5G
TCIAD3622-1GEA 181 EUR InStock
TCIAD3622-1G TCIAD3622-5G
1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Diisopropylimidazolinium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₉BF₄N₂
Numéro MDL: MFCD08276803
Numéro CAS: 137581-18-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité