3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3637-25G D3637-5G
TCIAD3637-25GEA 127 EUR InStock
TCIAD3637-25G TCIAD3637-5G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (par GC)
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044104
Numéro CAS: 83121-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité