3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
D3640-1G D3640-5G
TCIAD3640-1GEA 77 EUR InStock
TCIAD3640-1G TCIAD3640-5G
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine ≥98.0% (par HPLC)
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine
Formule: C₁₂H₈N₆
MW: 236,24 g/mol
Point de fusion: 225°C
Numéro MDL: MFCD00121717
Numéro CAS: 1671-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité