Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3641-1G D3641-200MG
TCIAD3641-1GEA 289 EUR InStock
TCIAD3641-1G TCIAD3641-200MG
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (par GC)
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
Formule: C₈H₄S₃
MW: 196,30 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD06656577
Numéro CAS: 3593-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité