4,6-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Pyrimidinediamine
D3648-1G D3648-5G
TCIAD3648-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD3648-1G TCIAD3648-5G
4,6-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,6-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD00044572
Numéro CAS: 2434-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité