Diisopropyl(bromomethyl)boronate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
D3649-1G D3649-5G
TCIAD3649-1GEA 114 EUR InStock
TCIAD3649-1G TCIAD3649-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate ≥95.0% (par GC)
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formule: C₇H₁₆BBrO₂
MW: 222,92 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631222
Numéro CAS: 137297-49-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité