(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3662-25G D3662-5G
TCIAD3662-25GEA 284 EUR InStock
TCIAD3662-25G TCIAD3662-5G
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
Point de fusion: 210°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069252
Numéro CAS: 33286-22-5
EINECS: 251-443-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D 114 to 122 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité