1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
D3665-1G D3665-5G
TCIAD3665-1GEA 120 EUR InStock
TCIAD3665-1G TCIAD3665-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00022840
Numéro CAS: 2876-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité