Dermatan sulphate sodium salt
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chondroitin sulphate B sodium salt
D3672-100MG D3672-20MG
TCIAD3672-100MGEA 323 EUR InStock
TCIAD3672-100MG TCIAD3672-20MG
Dermatan sulphate sodium salt
Dermatan sulphate sodium salt
Numéro MDL: MFCD00151683
Numéro CAS: 54328-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -64.0 to -72.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Total Nitrogen 2.6 to 3.3 % (calcd.on dried substance)
Total Sulfur 5.7 to 6.5 % (calcd.on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité