2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: dCMP, Deoxycytidylic Acid
D3673-1G D3673-100MG
TCIAD3673-1GEA 274 EUR InStock
TCIAD3673-1G TCIAD3673-100MG
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate hydrate
Formule: C₉H₁₄N₃O₇P
MW: 307,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1032-65-1
EINECS: 213-849-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e4aafeff5a24880615b7ff63336a50f016da292&vid=c0b9a2f010ac9bebe7af6adb6f98cf3e926044bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +43.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité