2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3674-25G D3674-5G
TCIAD3674-25GEA 346 EUR InStock
TCIAD3674-25G TCIAD3674-5G
2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-1,3-benzothiazole
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro CAS: 2941-71-1
EINECS: 220-930-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité