2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3678-1G D3678-200MG D3678-5G
TCIAD3678-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD3678-1G TCIAD3678-200MG TCIAD3678-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03931293
Numéro CAS: 25121-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité