Diphenylammonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diphenylammonium Trifluoromethanesulphonate, DPAT
D3683-1G D3683-25G D3683-5G
TCIAD3683-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD3683-1G TCIAD3683-25G TCIAD3683-5G
Diphenylammonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenylammonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₂F₃NO₃S
MW: 319,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042671
Numéro CAS: 164411-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité