Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D3692-1G D3692-5G
TCIAD3692-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD3692-1G TCIAD3692-5G
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro CAS: 17673-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité