Diethyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl (2-(methoxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)phosphonate, (N-Methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
D3708-1G D3708-5G
TCIAD3708-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD3708-1G TCIAD3708-5G
Diethyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate
Formule: C₈H₁₈NO₅P
MW: 239,21 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD00134233
Numéro CAS: 124931-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d37022261b47865107db721e6d59efbe2ba14ce4&vid=d37022261b47865107db721e6d59efbe2ba14ce4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité