Diphenyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3709-1G D3709-5G
TCIAD3709-1GEA 121 EUR InStock
TCIAD3709-1G TCIAD3709-5G
Diphenyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diphenyl (N-methoxy-N-methylcarbamoylmethyl)phosphonate
Formule: C₁₆H₁₈NO₅P
Numéro CAS: 367508-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité